Documenti fondamentali
ADVH7F38110B
AChemBlock
N-Boc-N-ethyl-DL-phenylalanine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.36
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-N-ethylphenylalanine
Inchi Code
1S/C16H23NO4/c1-5-17(15(20)21-16(2,3)4)13(14(18)19)11-12-9-7-6-8-10-12/h6-10,13H,5,11H2,1-4H3,(H,18,19)
InChI
XPUONYUXLITPJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p34887-n-boc-n-ethyl-dl-phenylalanine.html
Synonym
n-(tert-butoxycarbonyl)-n-ethylphenylalanine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34887-n-boc-n-ethyl-dl-phenylalanine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)