Documenti fondamentali
ADVH7F3810DD
AChemBlock
4,4,4-Trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
Scegli un formato
250 MG
CHF 347.82
1 G
CHF 721.37
SKU del venditore: P36509-250MG
CHF 347.82
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 347.82
1 G
CHF 721.37
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.18
Numero MDL:
SKU del venditore: P36509-250MG
CHF 347.82
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C11H8F4O3/c1-18-9-3-2-6(4-7(9)12)8(16)5-10(17)11(13,14)15/h2-4H,5H2,1H3
InChI
RQGDMUVAUOVABM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36509-4-4-4-trifluoro-1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-3-butanedione.html
Synonym
4,4,4-trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36509-4-4-4-trifluoro-1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-3-butanedione.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)