Documenti fondamentali
ADVH7F380EDF
AChemBlock
O-Ethyl-D-tyrosine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Iupac Name
(2R)-2-amino-3-(4-ethoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-9-5-3-8(4-6-9)7-10(12)11(13)14/h3-6,10H,2,7,12H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
InChI
RMYPEYHEPIZYDJ-SNVBAGLBSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p41843-o-ethyl-d-tyrosine.html
Synonym
(R)-2-amino-3-(4-ethoxyphenyl)propanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41843-o-ethyl-d-tyrosine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)