Documenti fondamentali
ADVH7F380C42
AChemBlock
1-(2-Aminophenyl)-3-azetidinol
Scegli un formato
250 MG
CHF 378.44
1 G
CHF 776.48
5 G
CHF 2’925.92
SKU del venditore: P42946-250MG
CHF 378.44
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 378.44
1 G
CHF 776.48
5 G
CHF 2’925.92
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
SKU del venditore: P42946-250MG
CHF 378.44
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-aminophenyl)-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-8-3-1-2-4-9(8)11-5-7(12)6-11/h1-4,7,12H,5-6,10H2
InChI
LGNUSWKZIGYTSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html
Synonym
1-(2-aminophenyl)azetidin-3-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)