Documenti fondamentali
ADVH7F380B28
AChemBlock
4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-14-7-2-8-15(10-9-14)12-5-3-11(13)4-6-12/h3-6H,2,7-10,13H2,1H3
InChI
FMLOSYIZNDLWOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p39656-4-4-methyl-1-4-diazepan-1-yl-aniline.html
Synonym
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39656-4-4-methyl-1-4-diazepan-1-yl-aniline.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)