Documenti fondamentali
ADVH7F380819
AChemBlock
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-quinazoline
Scegli un formato
1 G
CHF 317.20
SKU del venditore: P37189-1G
CHF 317.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 317.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.72
Numero MDL:
SKU del venditore: P37189-1G
CHF 317.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-(4-methylphenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H11ClN2/c1-10-6-8-11(9-7-10)15-17-13-5-3-2-4-12(13)14(16)18-15/h2-9H,1H3
InChI
KVEHRMVZMIBYCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
Synonym
4-chloro-2-(p-tolyl)quinazoline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)