Documenti fondamentali
ADVH7F38050C
AChemBlock
2,4-Difluoro-benzenepropanamine
Scegli un formato
250 MG
CHF 298.83
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’468.46
SKU del venditore: P38446-250MG
CHF 298.83
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 298.83
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’468.46
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
Numero MDL:
SKU del venditore: P38446-250MG
CHF 298.83
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6H,1-2,5,12H2
InChI
VOHPFPWETYHJEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenyl)propan-1-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)