Documenti fondamentali
ADVH7F38032F
AChemBlock
2-Amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 225.34
1 G
CHF 482.54
5 G
CHF 1’339.86
SKU del venditore: P41632-250MG
CHF 225.34
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 225.34
1 G
CHF 482.54
5 G
CHF 1’339.86
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.64
Numero MDL:
SKU del venditore: P41632-250MG
CHF 225.34
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3NO.ClH/c10-9(11,12)7-4-2-1-3-6(7)8(14)5-13;/h1-4,8,14H,5,13H2;1H
InChI
CMCQVOYNDWPMNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41632-2-amino-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanol-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41632-2-amino-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanol-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)