Documenti fondamentali
ADVH7F37FD3F
AChemBlock
2-(Difluoromethoxy)pyridine
Scegli un formato
100 MG
CHF 262.08
250 MG
CHF 458.04
1 G
CHF 1’088.79
SKU del venditore: O32452-100MG
CHF 262.08
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 262.08
250 MG
CHF 458.04
1 G
CHF 1’088.79
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.11
Numero MDL:
SKU del venditore: O32452-100MG
CHF 262.08
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-6(8)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI
AIIPLYODDSSCIA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Synonym
2-(difluoromethoxy)pyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)