Documenti fondamentali
ADVH7F37FCDA
AChemBlock
5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.08
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNOS/c1-3-4(6)9-5(7-3)8-2/h1-2H3
InChI
CJNSKAXSXFPZPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32215-5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole.html
Synonym
5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32215-5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)