Documenti fondamentali
ADVH7F37FCB8
AChemBlock
6-ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.15
Numero MDL:
Iupac Name
6-ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H5N3/c1-2-6-3-7-8(9-4-6)5-10-11-7/h1,3-5H,(H,10,11)
InChI
IDSVCLYHJYYJBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32175-6-ethynyl-1h-pyrazolo-4-3-b-pyridine.html
Synonym
6-ethynyl-1h-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32175-6-ethynyl-1h-pyrazolo-4-3-b-pyridine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)