ADVH7F37E47D
AChemBlock
Diethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-2,3-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
diethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C18H21F2NO5/c1-3-25-16(23)13-14(17(24)26-4-2)21(11-18(19,20)15(13)22)10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-14H,3-4,10-11H2,1-2H3
InChI
HXPWCBUJDZSZNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23664-diethyl-1-benzyl-5-5-difluoro-4-oxopiperidine-2-3-dicarboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)