ADVH7F37E3DB
AChemBlock
2-Benzyl-8-Boc-2,8-diaza-spiro[5,5]undecan-1-one
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 8-benzyl-7-oxo-2,8-diazaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H30N2O3/c1-20(2,3)26-19(25)23-14-8-12-21(16-23)11-7-13-22(18(21)24)15-17-9-5-4-6-10-17/h4-6,9-10H,7-8,11-16H2,1-3H3
InChI
VHVMTUGLWUVVFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23863-2-benzyl-8-boc-2-8-diaza-spiro-5-5-undecan-1-one.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)