Documenti fondamentali
ADVH7F37DC3E
AChemBlock
ethyl (E)-3-((6-amino-3,5-difluoropyridin-2-yl)amino)-2-(2,4,5-trifluorobenzoyl)acrylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.29
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (E)-3-((6-amino-3,5-difluoropyridin-2-yl)amino)-2-(2,4,5-trifluorobenzoyl)acrylate
Inchi Code
1S/C17H12F5N3O3/c1-2-28-17(27)8(6-24-16-13(22)5-12(21)15(23)25-16)14(26)7-3-10(19)11(20)4-9(7)18/h3-6H,2H2,1H3,(H3,23,24,25)/b8-6+
InChI
WOQRWRDXXOZQMA-SOFGYWHQSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l13390-ethyl-e-3-6-amino-3-5-difluoropyridin-2-yl-amino-2-2-4-5-trifluorobenzoyl-acrylate.html
Synonym
ethyl (e)-3-((6-amino-3,5-difluoropyridin-2-yl)amino)-2-(2,4,5-trifluorobenzoyl)acrylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l13390-ethyl-e-3-6-amino-3-5-difluoropyridin-2-yl-amino-2-2-4-5-trifluorobenzoyl-acrylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)