Documenti fondamentali
ADVH7F37DAE6
AChemBlock
trans-3-(3,4-Dimethoxyphenoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.73
Numero MDL:
Iupac Name
(1r,3r)-3-(3,4-dimethoxyphenoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-14-11-4-3-9(7-12(11)15-2)16-10-5-8(13)6-10;/h3-4,7-8,10H,5-6,13H2,1-2H3;1H/t8-,10-;
InChI
IHJAGHAHQCNOTC-BHNXPWSHSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/i-9802-trans-3-3-4-dimethoxyphenoxy-cyclobutan-1-amine-hydrochloride.html
Synonym
Rel-(1r,3r)-3-(3,4-dimethoxyphenoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/i-9802-trans-3-3-4-dimethoxyphenoxy-cyclobutan-1-amine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)