ADVH7F37CD92
AChemBlock
5-fluoro-N-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
Scegli un formato
CA$ 129.00
Disponibilità
Scegli un formato
About This Item
CA$ 129.00
Disponibilità
Iupac Name
5-fluoro-N-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11FN2OS/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11-14-7-10(12)16-11/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI
YCKPUECVVJKHGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100382-5-fluoro-n-4-methoxybenzyl-thiazol-2-amine.html