Documenti fondamentali
ADVH7F37C6FC
AChemBlock
N,N,N-trimethyl-4-((2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)carbonyl)benzenaminium trifluoromethanesulfonate
Scegli un formato
25 MG
CHF 213.09
100 MG
CHF 525.41
1 G
CHF 2’374.78
SKU del venditore: T98977-25MG
CHF 213.09
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 213.09
100 MG
CHF 525.41
1 G
CHF 2’374.78
About This Item
Peso molecolare:
477.36
Numero MDL:
SKU del venditore: T98977-25MG
CHF 213.09
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N,N-trimethyl-4-((2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)carbonyl)benzenaminium trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C16H14F4NO2.CHF3O3S/c1-21(2,3)10-6-4-9(5-7-10)16(22)23-15-13(19)11(17)8-12(18)14(15)20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-8H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI
MSKGDMSUFPSARJ-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t98977-n-n-n-trimethyl-4-2-3-5-6-tetrafluorophenoxy-carbonyl-benzenaminium-trifluoromethanesulfonate.html
Synonym
n,n,n-trimethyl-4-((2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)carbonyl)benzenaminium trifluoromethanesulfonate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98977-n-n-n-trimethyl-4-2-3-5-6-tetrafluorophenoxy-carbonyl-benzenaminium-trifluoromethanesulfonate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)