Documenti fondamentali
ADVH7F37B474
AChemBlock
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 323.32
5 G
CHF 849.96
SKU del venditore: T96915-1G
CHF 323.32
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 323.32
5 G
CHF 849.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.28
Numero MDL:
SKU del venditore: T96915-1G
CHF 323.32
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-7-8-4-5-9(12)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI
AJYDSJWVRJUFMI-BDAKNGLRSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1s,4r)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)