Documenti fondamentali
ADVH7F37A291
AChemBlock
5-fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.12
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(12)10-7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI
DVDRUQOUGHIYCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s72716-5-fluoro-2-3-dihydro-1h-isoindole-1-3-dione.html
Synonym
5-fluoroisoindoline-1,3-dione
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s72716-5-fluoro-2-3-dihydro-1h-isoindole-1-3-dione.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)