ADVH49B82623
AChemBlock
methyl 4-[(E)-hydroxyiminomethyl]benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-10-12/h2-5H,6H2,1H3
InChI
LCTOGOXOYKDRNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s78731-methyl-4-e-hydroxyiminomethyl-benzoate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)