Documenti fondamentali
ADVH49B823D5
AChemBlock
3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 225.34
250 MG
CHF 335.57
1 G
CHF 654.00
SKU del venditore: S81006-100MG
CHF 225.34
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 225.34
250 MG
CHF 335.57
1 G
CHF 654.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.62
Numero MDL:
SKU del venditore: S81006-100MG
CHF 225.34
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-4-9-7(5-12)2-1-3-8(9)6-13-10/h1-4,6H
InChI
GPFAFOKCDSBGKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
orange solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s81006-3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile.html
Synonym
3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81006-3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)