Documenti fondamentali
ADVH303BC65F
AChemBlock
2,2-dimethylpyrrolidin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.18
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)5(8)3-4-7-6/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI
JDZXBVUTOWDOLV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q64208-2-2-dimethylpyrrolidin-3-ol.html
Synonym
2,2-dimethylpyrrolidin-3-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q64208-2-2-dimethylpyrrolidin-3-ol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)