ADVH303BC418
AChemBlock
tert-butyl (3S,4S)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(12)8(6-11)14-4/h7-8,12H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI
XAJCELXHUNUFBB-YUMQZZPRSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q63611-tert-butyl-3s-4s-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)