Documenti fondamentali
ADVH303BBCA5
AChemBlock
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
Scegli un formato
25 MG
CHF 243.71
100 MG
CHF 537.65
250 MG
CHF 825.47
1 G
CHF 1’976.73
SKU del venditore: Q61862-25MG
CHF 243.71
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 243.71
100 MG
CHF 537.65
250 MG
CHF 825.47
1 G
CHF 1’976.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.24
Numero MDL:
SKU del venditore: Q61862-25MG
CHF 243.71
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H17BrN2OSi/c1-14(2,3)7-6-13-8-12-5-4-9(10)11-12/h4-5H,6-8H2,1-3H3
InChI
HBSWBKHBLDVHRY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q61862-3-bromo-1-2-trimethylsilyl-ethoxy-methyl-1h-pyrazole.html
Synonym
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1h-pyrazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q61862-3-bromo-1-2-trimethylsilyl-ethoxy-methyl-1h-pyrazole.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)