Documenti fondamentali
ADVH14DBE282
AChemBlock
4,4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.25
Numero MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H15F2N/c13-12(14)8-6-11(15,7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9,15H2
InChI
XZQMJXOUHSANAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p46725-4-4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine.html
Synonym
4,4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46725-4-4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)