Documenti fondamentali
ADVH14DBDFD2
AChemBlock
trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid Potassium salt
Scegli un formato
100 MG
CHF 188.60
250 MG
CHF 317.20
1 G
CHF 715.24
SKU del venditore: P50099-100MG
CHF 188.60
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 188.60
250 MG
CHF 317.20
1 G
CHF 715.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero MDL:
SKU del venditore: P50099-100MG
CHF 188.60
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium (1r,3r)-3-hydroxy-3-methylcyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H10O3.K/c1-6(9)2-4(3-6)5(7)8;/h4,9H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/t4-,6-;
InChI
OHCJVRHQYABSIO-AKTAWHDXSA-M
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p50099-trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic-acid-potassium-salt.html
Synonym
potassium (1r,3r)-3-hydroxy-3-methylcyclobutane-1-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50099-trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic-acid-potassium-salt.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)