Documenti fondamentali
ADVH14DBDE57
AChemBlock
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-(difluoromethyl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(difluoromethyl)azetidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H15F2NO4/c1-9(2,3)17-8(16)13-4-10(5-13,6(11)12)7(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
YYYNAZUUVRSZJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p47137-1-tert-butoxy-carbonyl-3-difluoromethyl-azetidine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(difluoromethyl)azetidine-3-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p47137-1-tert-butoxy-carbonyl-3-difluoromethyl-azetidine-3-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)