Documenti fondamentali
ADVH14DBDAFC
AChemBlock
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.06
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11Br/c1-6(2)3-5(7)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI
YBYISQCMNIWGQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45628-3-bromo-1-1-dimethylcyclobutane.html
Synonym
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45628-3-bromo-1-1-dimethylcyclobutane.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)