ADVH14DBD666
AChemBlock
3-oxocyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-oxo-1,1-cyclobutanedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6O5/c7-3-1-6(2-3,4(8)9)5(10)11/h1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI
QTZIWJVUUXVIKM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48899-3-oxocyclobutane-1-1-dicarboxylic-acid.html
Synonym
3-oxocyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48899-3-oxocyclobutane-1-1-dicarboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)