Documenti fondamentali
ADVH14DBCEFE
AChemBlock
3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.3
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-(benzyloxy)propoxy)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C13H20O3/c14-8-4-9-15-10-5-11-16-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14H,4-5,8-12H2
InChI
DOUPLUVTKZLBJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p38509-3-3-benzyloxy-propoxy-1-propanol.html
Synonym
3-(3-(benzyloxy)propoxy)propan-1-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38509-3-3-benzyloxy-propoxy-1-propanol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)