ADVH14DBC1AC
AChemBlock
4-(Cyclobutyloxy)benzenamine
About This Item
Iupac Name
4-(cyclobutyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H13NO/c11-8-4-6-10(7-5-8)12-9-2-1-3-9/h4-7,9H,1-3,11H2
InChI
UVCRFFUWMKDYBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42060-4-cyclobutyloxy-benzenamine.html
Synonym
4-cyclobutoxyaniline
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42060-4-cyclobutyloxy-benzenamine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)