Documenti fondamentali
ADVH14DBB723
AChemBlock
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.16
Numero MDL:
Iupac Name
(2S)-amino(3-fluorophenyl)ethanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI
LVYBCZIDQKJNFP-ZETCQYMHSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white to pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p40985-s-2-amino-2-3-fluorophenyl-acetic-acid.html
Synonym
(S)-2-amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40985-s-2-amino-2-3-fluorophenyl-acetic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)