Documenti fondamentali
ADVH0430B7A1
AChemBlock
tert-butyl N-{[(2S)-azetidin-2-yl]methyl}carbamate hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 317.20
5 G
CHF 1’137.78
SKU del venditore: O33614-250MG
CHF 170.23
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 317.20
5 G
CHF 1’137.78
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.71
Numero MDL:
SKU del venditore: O33614-250MG
CHF 170.23
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (S)-(azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-7-4-5-10-7;/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
InChI
ZVMLJKVCRIASFQ-FJXQXJEOSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33614-tert-butyl-n-2s-azetidin-2-yl-methyl-carbamate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl (s)-(azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33614-tert-butyl-n-2s-azetidin-2-yl-methyl-carbamate-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)