ADVH0430B43F
AChemBlock
5H-Imidazo[5,1-a]isoindole
About This Item
Iupac Name
5H-imidazo[5,1-a]isoindole
Inchi Code
1S/C10H8N2/c1-2-4-9-8(3-1)6-12-7-11-5-10(9)12/h1-5,7H,6H2
InChI
PNYPJSJTDDEXRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32748-5h-imidazo-5-1-a-isoindole.html
Synonym
5h-imidazo[5,1-a]isoindole
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32748-5h-imidazo-5-1-a-isoindole.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)