Documenti fondamentali
ADVH0430B160
AChemBlock
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 482.54
250 MG
CHF 739.74
1 G
CHF 1’762.40
5 G
CHF 5’191.70
SKU del venditore: O32010-100MG
CHF 482.54
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 482.54
250 MG
CHF 739.74
1 G
CHF 1’762.40
5 G
CHF 5’191.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.71
Numero MDL:
SKU del venditore: O32010-100MG
CHF 482.54
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15FN2O.ClH/c1-15-10-4-2-3-9(12)11(10)14-7-5-13-6-8-14;/h2-4,13H,5-8H2,1H3;1H
InChI
ZORXSYSCDAWXQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Synonym
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)