Documenti fondamentali
ADVH0430AE7B
AChemBlock
5-methoxy-1H-indazol-6-yl-6-boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.98
Numero MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1H-indazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BN2O3/c1-14-8-2-5-4-10-11-7(5)3-6(8)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI
GURZLTUJYQZTAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o31272-5-methoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html
Synonym
(5-methoxy-1h-indazol-6-yl)boronic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31272-5-methoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)