ADVH0430A498
AChemBlock
4-[2-(4-Fluorophenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(4-fluorophenethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18FN.ClH/c14-13-5-3-11(4-6-13)1-2-12-7-9-15-10-8-12;/h3-6,12,15H,1-2,7-10H2;1H
InChI
GTMGHYPCNWLKFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28744-4-2-4-fluorophenyl-ethyl-piperidine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)