Documenti fondamentali
ADV638391772
AChemBlock
1-(3,5-Dimethyl-phenyl)-cyclopentanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.3
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-10-7-11(2)9-12(8-10)14(13(15)16)5-3-4-6-14/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI
NFYFKAXGSUWRBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k12231-1-3-5-dimethyl-phenyl-cyclopentanecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k12231-1-3-5-dimethyl-phenyl-cyclopentanecarboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)