Documenti fondamentali
ADV638391509
AChemBlock
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 249.84
1 G
CHF 751.98
5 G
CHF 2’827.94
SKU del venditore: L18223-250MG
CHF 249.84
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 249.84
1 G
CHF 751.98
5 G
CHF 2’827.94
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.34
Numero MDL:
SKU del venditore: L18223-250MG
CHF 249.84
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-11(16)10-8-15(9-14(10)6-7-14)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI
DIJIJACGUYWBJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil or liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
Synonym
5-(tert-butyl) 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)