Documenti fondamentali
ADV638391341
AChemBlock
1-[(benzyloxy)carbonyl]-3-hydroxyazetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-((benzyloxy)carbonyl)-3-hydroxyazetidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO5/c14-10(15)12(17)7-13(8-12)11(16)18-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,17H,6-8H2,(H,14,15)
InChI
BXAHDWSCWXHUOI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18058-1-benzyloxy-carbonyl-3-hydroxyazetidine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
1-((benzyloxy)carbonyl)-3-hydroxyazetidine-3-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18058-1-benzyloxy-carbonyl-3-hydroxyazetidine-3-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)