ADV638391320
AChemBlock
2-methyloxetan-3-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: L18037-250MG
CHF 402.93
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: L18037-250MG
CHF 402.93
Iupac Name
2-methyl-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)2-6-3/h3-5H,2H2,1H3
InChI
KHCRYZBFFWBCMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18037-2-methyloxetan-3-ol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)