Documenti fondamentali
ADV638390309
AChemBlock
1,1-Difluoropropan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.55
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,1-difluoro-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F2N.ClH/c1-2(6)3(4)5;/h2-3H,6H2,1H3;1H
InChI
XCDBHLMHUYKGAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8440-1-1-difluoropropan-2-amine-hydrochloride.html
Synonym
1,1-difluoropropan-2-amine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8440-1-1-difluoropropan-2-amine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)