Documenti fondamentali
ADV509447672
AChemBlock
1-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.31
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17N3O2/c1-16-12-5-3-2-4-11(12)15-14(16)17-8-6-10(7-9-17)13(18)19/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,18,19)
InChI
RHDRVUGJDOOWQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8964-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-2-yl-piperidine-4-carboxylic-acid.html
Synonym
1-(1-methyl-1h-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8964-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-2-yl-piperidine-4-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)