Documenti fondamentali
ADV465748938
AChemBlock
trans-4-(Benzyloxy)cyclohexanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10,14H2/t12-,13-
InChI
QEJZOTXVZFPSPN-JOCQHMNTSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless solid
Product Link
https://www.achemblock.com/10045-trans-4-benzyloxy-cyclohexanamine.html
Synonym
rel-(1r,4r)-4-(benzyloxy)cyclohexan-1-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/10045-trans-4-benzyloxy-cyclohexanamine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)