Documenti fondamentali
ADV412110304
AChemBlock
1-Benzylazetidin-3-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 139.61
250 MG
CHF 182.48
1 G
CHF 378.44
SKU del venditore: F-4642-100MG
CHF 139.61
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 139.61
250 MG
CHF 182.48
1 G
CHF 378.44
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.16
Numero MDL:
SKU del venditore: F-4642-100MG
CHF 139.61
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10-7-12(8-10)6-9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,10H,6-8,11H2;2*1H
InChI
HSJBWUKPJLINKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/f-4642-1-benzylazetidin-3-amine-dihydrochloride.html
Synonym
1-benzylazetidin-3-amine dihydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/f-4642-1-benzylazetidin-3-amine-dihydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)