Documenti fondamentali
AC5H93DE8400
Accela ChemBio Inc.
4-(5-Methyl-4,5-dihydro-2-imidazolyl)pyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 262.08
1 G
CHF 458.04
5 G
CHF 856.09
10 G
CHF 1’529.70
SKU del venditore: SY272212-250MG
CHF 262.08
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 262.08
1 G
CHF 458.04
5 G
CHF 856.09
10 G
CHF 1’529.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.21
Numero MDL:
SKU del venditore: SY272212-250MG
CHF 262.08
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(5-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-6-11-9(12-7)8-2-4-10-5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI
VREMEUZHECOIEC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY272212&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY272212.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)