Documenti fondamentali
AC5H93DE83FC
Accela ChemBio Inc.
5-[Bis(Cbz)amino]-4-bromo-1-methylpyrazole
Scegli un formato
1 G
CHF 666.25
SKU del venditore: SY272128-1G
CHF 666.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 666.25
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.28
Numero MDL:
SKU del venditore: SY272128-1G
CHF 666.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
benzyl ((benzyloxy)carbonyl)(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H18BrN3O4/c1-23-18(17(21)12-22-23)24(19(25)27-13-15-8-4-2-5-9-15)20(26)28-14-16-10-6-3-7-11-16/h2-12H,13-14H2,1H3
InChI
YJNCADCXFPFHBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY272128&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY272128.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)