Documenti fondamentali
AC5H706BF17C
Accela ChemBio Inc.
2-Methoxy-5-methylphenylacetic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-3-4-9(13-2)8(5-7)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI
GHVGGBAEPWMNGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY151994&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY151994.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)