Documenti fondamentali
AC5H5815FBA3
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
Scegli un formato
1 G
CHF 978.56
SKU del venditore: SY257810-1G
CHF 978.56
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 978.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.04
Numero MDL:
SKU del venditore: SY257810-1G
CHF 978.56
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-9-6(2-8-5)12-3-10-11-4-12/h1-4H
InChI
XEHCPJMUIPSGGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY257810&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY257810.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)