Documenti fondamentali
AC5H03BB21E3
Accela ChemBio Inc.
2-Nitroethyl Benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-nitroethyl benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-9(14-7-6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI
LGUHWEZQUSOAKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY122745&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY122745.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)